Learn More
Ansell™ Lingettes en polycellulose stériles BioClean™ Oryx
Les lingettes en polycellulose stériles Ansell™ BioClean™ Oryx sont peu pelucheuses, lisses, durables et solides.
Marque: Ansell™ BOWS-12
594.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21919" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.40000kg
Description
- Ne contiennent aucun brillant optique ni aucun agent de blanchiment
- Peu pelucheuses
- Excellentes propriétés d’absorption
- Excellente solidité et durabilité
Spécification
Polyester cellulose hydro-enchevêtré non tissé | |
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2015 ; traité dans une salle blanche de classe 5 certifiée ISO par le NEBB ; échantillonnage et inspection conformes à la norme ISO 2859-3:1994. | |
Oui | |
Stérile |
Absorption exceptionnelle | |
Blanc | |
229 x 229 mm (9 x 9 in) |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.