Learn More
Nitritex™ Sur-manches stériles de protection pour la chimiothérapie
Description
- Coutures soudées par ultrasons recouvertes de ruban de protection
- Certifications ISO 9001:2008
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Type de produit | Sur-manches |
Matériau | Tissu CleanTough™, poignets en polyester |
Stérilité | Stérile |
Type de couture | Coutures liées par ultrasons recouvertes de rouleau de protection |
Modèle | BCSC |
À utiliser avec (application) | Protection pour la chimiothérapie |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (UE)2016/425. (UE) 2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certifications / conformité (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Vidéos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Sur-manches stériles de protection pour la chimiothérapie >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu