Learn More
Nitritex™ Sur-manches de protection stériles BioClean-C™
185.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Description
Conçues pour la protection, les sur-manches de protection pour la chimiothérapie BioClean-C™ ont été spécialement conçues pour une protection maximale contre une gamme de médicaments de chimiothérapie et pour être compatibles avec les salles blanches de la norme ISO classe 4. Fabriquées à partir d’une matière CleanTough™ légère, peu pelucheuse et résistante, les sur-manches présentent des bras élastiques et des manchettes élastiques 100 % en polyester. La “taille unique” qui convient à toutes les manches a été conçue pour un enfilage rapide et simple
- Testées conformément à la norme ASTM D6978-05 en utilisant l’aminimum de neuf médicaments cytotoxiques
- Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
- Élastique pour un ajustement sûr
- Traitées pour assurer la compatibilité à la norme ISO classe 4
- Manchettes élastiques 100 % en polyester
- Matière CleanTough™ légère, peu pelucheuse et résistante
Spécification
Dimensions | Universel |
Type de produit | Couvercles de manchon |
Matériau | Tissu CleanTough™, poignets en polyester |
Couleur | Bleu |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette | Élastique |
Modèle | BCSC |
À utiliser avec (application) | Protection pour la chimiothérapie |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Certifications / conformité (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |