Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 73105-011001
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
- 5 μm taille des particules, 300Å taille des pores
- Exclusive, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
- Hydrophobicité faible
- Capacité de 0,22 mEq/g ; 3 % de charge en carbone
- Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
- Stable dans des conditions de pH exigeantes (gamme de pH de 2 à 8)
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
10 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
BioBasic | |
3% | |
No | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
Polyéthylènéimine | |
Deactivated Silica | |
Mode mixte | |
Phase normale, HILIC, échange d’ions | |
Échange d’anions |