Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Code produit. p-4524127 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10552465
Marque: Thermo Scientific™ 73105051030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
  • Granulométrie de 5 μm, taille des pores de 300 Å
  • Exclusives, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
  • Hydrophobicité faible
  • Capacité de 0,22 mEq/g ; taux de carbone 3 %
  • Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
  • Stable dans des conditions de pH exigeantes (gamme de pH de 2 à 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
Hydrophobicité Faible
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Polyéthylènéimine
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale, HILIC, échange d’ions
Technique Bio-LC