Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 73105-013001
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
- taille des particules de 5 μm , taille des pores de 300 Å
- Exclusive, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
- Hydrophobicité faible
- Capacité de 0,22 mEq/g ; 3 % de charge en carbone
- Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
- Stable dans des conditions de pH exigeantes (plage de pH de 2 à 8)
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
10 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Polyéthylènimine | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Échange d’ions | |
Ion Exchange | |
Échange d’anions |
3 mm | |
400 bar | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
N/A | |
BioBasic | |
3% | |
Non | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.