Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 73105-053030
693.81 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
- Granulométrie de 5 μm, taille des pores de 300 Å
- Exclusives, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
- Hydrophobicité faible
- Capacité de 0,22 mEq/g ; taux de carbone 3 %
- Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
- Stable dans des conditions de pH exigeantes (gamme de pH de 2 à 8)
Spécification
Colonne analytique | |
Faible | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
100 m²/g | |
S/O | |
BioBasic | |
3 % | |
No | |
Échange d’anions |
3 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Polyéthylènéimine | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
Phase normale, HILIC, échange d’ions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.