Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Le kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 présente une chimie robuste et très flexible
Marque: Applied Biosystems™ 4337454
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: 10 tubes de 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 4 tubes d’amorce M13 (-21), 4 tubes d’ADN de contrôle pGEM, 1 tube de 233 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C)
Description
- Amélioration de la qualité de vos résultats sur un vaste éventail d’applications de séquençage
- Optimisation pour de grandes longueurs de lecture
- Meilleures caractéristiques de mobilité des colorants
- Amélioration des performances de lecture dans les régions à forte concentration en GT
- Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux
- Amélioration de la productivité et réduction des coûts
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Tube de 200 µl de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 tube d’amorce M13 (-21), 1 tube d’ADN de contrôle pGEM et un tube de 1 ml de tampon de séquençage 5X. Stocker le kit entre -15° et -25°C. Le tampon de séquençage BigDye™ peut être stocké à 4°C. | |
Kit | |
Séquençage riche en AT (> 65 %), séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 50:50), séquençage riche en GC (> 65 %), détection des bases mixtes, séquençage à lecture longue, reséquençage, séquençage De Novo - débit élevé (ADNc), séquençage de modèles riche en GT ou difficile | |
24 | |
Tampon de séquençage |
Kit d’installation de dosage, 96 bouchons de 36 cm, pour Analyseur génétique 3730XL | |
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 | |
Tube de 200 μl de BigDye™ Terminator v3,1 Ready Reaction Mix, amorce tube 1 M13 (-21), ADN de contrôle tube 1 pGEM, tube de 1 ml de tampon de séquençage 5X | |
BigDye™ Terminator | |
ADN BAC, ADN lambda, ADN génomique (bactérien), ADN simple brin, produits amplifiés par cercle roulant, fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche