Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Le kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 présente une chimie robuste et très flexible
570.00€ - 284300.00€
Spécification
Format | Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
Type de produit | Tampon de séquençage |
Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899786
|
Applied Biosystems™
4337454 |
24 Reactions |
570.00€
24 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15781836
|
Applied Biosystems™
4337455 |
100 Reactions |
1872.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15809796
|
Applied Biosystems™
4337456 |
1000 réactions |
14970.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15847581
|
Applied Biosystems™
4337457 |
5000 réactions |
58200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17152979
|
Applied Biosystems™
4337458 |
25,000 Reactions |
284300.00€
25000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Amélioration de la qualité des résultats sur un vaste éventail d’applications de séquençage
- Optimisation pour des grandes longueurs de lecture
- Meilleures caractéristiques de mobilité des colorants
- Amélioration des performances de lecture dans les régions à forte concentration en GT
- Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux
- Amélioration de la productivité et réduction des coûts
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate | |
BigDye™ Terminator | |
Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 | |
Tampon de séquençage |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1