Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Le kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 présente une chimie robuste et très flexible
Marca: Applied Biosystems™ 4337458
Detalles adicionales : Poids : 0.00450kg
Includes: 10 tubes de 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 4 tubes d’amorce M13 (-21), 4 tubes d’ADN de contrôle pGEM, 1 tube de 233 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C)
Descripción
- Amélioration de la qualité des résultats sur un vaste éventail d’applications de séquençage
- Optimisation pour des grandes longueurs de lecture
- Meilleures caractéristiques de mobilité des colorants
- Amélioration des performances de lecture dans les régions à forte concentration en GT
- Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux
- Amélioration de la productivité et réduction des coûts
Información de órdenes
À l’unité
Especificaciones
• 10 tubes × 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix • 4 tubes d’amorce M13 (-21) • 4 tube d’ADN témoin pGEM • 1 tube × 233 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C) Stocker le kit entre -15°C et -25°C et éviter les cycles de gel-dégel répétés. |
|
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 | |
BigDye Terminator™, BigDye ™ | |
25,000 Reactions | |
ADN BAC, ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin |
barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits | |
Séquençage standard | |
Tampon de séquençage | |
Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
Usage exclusivement réservé à la recherche