Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
40.80€ - 465.32€
Identifiants chimiques
CAS | 150-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12NNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.16 |
Numéro MDL | MFCD00004295 |
Clé InChI | MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 8761 |
ChEBI | CHEBI:40957 |
Nom IUPAC | Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique |
SMILES | [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467157
|
Thermo Scientific Chemicals
A14957.18 |
50 g |
40.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477157
|
Thermo Scientific Chemicals
A14957.30 |
250 g |
155.74€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457157
|
Thermo Scientific Chemicals
A14957.0B |
1000 g |
465.32€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa bicine est largement utilisée comme solution tampon pour les travaux à basse température. Elle est utilisée dans l’étude cinétique d’un complexe analogue à l’état de transition quaternaire de la réaction de la créatine kinase. Elle est utilisée dans la méthode de chromatographie d’échange d’ions en couche mince pour la résolution des protéines. On l’emploie dans la détermination de la guanase sérique par la préparation d’une solution de substrat stable.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
150-25-4 | |
185.16 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:40957 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
8761 | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique |
Spécification
BICINE | |
∽191°C (decomposition) | |
C6H12NNaO4 | |
1769362 | |
Soluble in water. | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O | |
185.16 | |
CHEBI:40957 | |
99% |
150-25-4 | |
99% | |
MFCD00004295 | |
14,1201 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique | |
8761 | |
163.17 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-755-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MB9700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante