Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Code produit. 11457157
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bicine est largement utilisée comme solution tampon pour les travaux à basse température. Elle est utilisée dans l’étude cinétique d’un complexe analogue à l’état de transition quaternaire de la réaction de la créatine kinase. Elle est utilisée dans la méthode de chromatographie d’échange d’ions en couche mince pour la résolution des protéines. On l’emploie dans la détermination de la guanase sérique par la préparation d’une solution de substrat stable.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BICINE
Point de fusion ∽191°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté 99%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 % >