Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marque:  Keystone Cleanroom Products BHDSHEET5454
Code produit. 17768197
  • 518.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
  • Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
  • Barrière microbienne suffisante
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
  • Traité et conditionné dans des salles blanches certifiées ISO
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
54 x 54 in