Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable BHD Blue
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7220397 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 in
9 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
20 x 20 in
24 x 24 in
30 x 30 in
36 x 36 in
40 x 40 in
45 x 45 in
45 x 48 in
54 x 54 in
54 x 72 in
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 17758187
Marque: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0909
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lorsqu’ils sont fixés avec de l’adhésif pour autoclave ou des élastiques, les emballages Blue BHD Keystone Cleanroom Products offrent une barrière microbienne adéquate contre les sources externes de contamination.
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
  • Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
  • Barrière microbienne suffisante
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
  • Traité et conditionné dans des salles blanches certifiées ISO
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon None
Couleur Blue
Jetable Single-use
Matériau Cellulose
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 22.9 cm
Largeur (impériale) 9 in.
Largeur (métrique) 22.9 cm
Type de produit Sterilization Wrap (Heavy-duty)