Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marque: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0808
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
- Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
- Barrière microbienne suffisante
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
- Traité et conditionné dans des salles blanches certifiées ISO
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable | |
Aucun | |
Oui | |
Pharmaceutique, hospitalier, médical, dentaire | |
Non stérile |
COC | |
Bleu | |
Stérilisation à la vapeur | |
Non-tissé | |
8 x 8 in |