Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marque: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET3636
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
- Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
- Barrière microbienne suffisante
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
- Traité et conditionné dans des salles blanches certifiées ISO
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable | |
Aucun | |
Oui | |
Pharmaceutique, hospitalier, médical, dentaire | |
Non stérile | |
91 cm |
COC | |
Bleu | |
Stérilisation à la vapeur | |
Non-tissé | |
36 x 36 in | |
91 cm |