Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection en silice BetaSil™
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Marque:  Thermo Scientific™ 70005-011001
Code produit. 10514855
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
  • Silice 100 &Angst;
  • Surface importante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
Dia. int. de 1 mm
BetaSil
10 mm
1 mm