Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection en silice BetaSil™
Code produit. p-4523707 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Dia. int. de 1 mm
Longueur (métrique):
10mm
10 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10187644
Marque: Thermo Scientific™ 70005012101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
  • Silice 100 Å
  • Surface importante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 2 à 9
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Porosité 100Å
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
À utiliser avec (équipement) Colonne HPLC
“End-capped” Non
Type d’USP L3
Gamme de produits BetaSil