Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaSil™ Phényl
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
332.52€
Spécification
Longueur (métrique) | 10 mm |
---|---|
Phase stationnaire | Phényl |
Requires: Support Thermo Scientific Uniguard™ ou indépendant, vendu séparément.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11592981
|
Thermo Scientific™
70603-012101 |
2,1mm | 3μ m | N/A | |||||
Description
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
- Granulométrie : 5 μm
- 10 mm x 4.0 mm dia. int.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Spécification
10 mm | |
Phényl |