Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaSil™ Phényl
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 70603-012101
Requires : Support Thermo Scientific Uniguard™ ou indépendant, vendu séparément.
Description
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
- Granulométrie : 5 μm
- 10 mm x 4.0 mm dia. int.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Spécification
3μ m | |
2,1mm | |
Beta |
10 mm | |
Phényl |