Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C8
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
411.13€ - 421.82€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 mm |
Phase stationnaire | C8 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712147
|
Thermo Scientific™
70205-013001 |
3 mm | 5 μm |
411.13€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448864
|
Thermo Scientific™
70205-014001 |
4 ou 4,6 mm | 5 μm |
421.82€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Granulométrie : 5 μm
- 10 L x 3,0 mm dia. int.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Spécification
5 μm | |
10 mm | |
C8 |