Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C8
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
Marque: Thermo Scientific™ 70205-013001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Requires : Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Description
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Granulométrie : 5 μm
- 10 L x 3,0 mm dia. int.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Spécification
5 μm | |
3 mm | |
BetaSil |
10 mm | |
C8 |