Learn More
Bêta-D-allopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
65.30€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS 7283-09-2
Numéro MDL MFCD00063268
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15447429
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66172.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15437429
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66172.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7283-09-2
MFCD00063268
Spécification
beta-D-Allopyranose
148°C to 150°C
C9H10ClNO2
4-chlorophenyl dimethylcarbamate, p-chlorophenyl-n,n-dimethyl carbamate, 4-chlorophenyl n,n-dimethylcarbamate, dimethylcarbamic acid 4-chlorophenyl ester, n,n-dimethyl-4-chlorophenylcarbamate
CN(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
199.63
180.16
Poudre
7283-09-2
Blanc
MFCD00063268
QTILATGINOFTLP-UHFFFAOYSA-N
(4-chlorophényl) N,N-diméthylcarbamate
350036
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C