Learn More
Bêta-D-allopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15437429
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7283-09-2
Numéro MDL MFCD00063268
ChEBI CHEBI:40656
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Allopyranose
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 1 g
Synonyme beta-d-allose, beta-d-allopyranose, 3 s-hydroxy-all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoyl-coa, 2r,3r,4r,5s,6r-6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol, 1rpj, .beta.-d-allose, d +-allose, b-d-allopyranose, d-allose, beta-d-allose, rare aldohexose sugar
Clé InChI WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
CID PubChem 448388
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre