missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de bestatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

100.00€ - 304.00€

Identifiants chimiques

CAS 65391-42-6
Formule moléculaire C16H25ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.836
Numéro MDL MFCD00058004
Clé InChI XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonyme bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
CID PubChem 11957481
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoyl]amino]-4- méthylpentanoïque ; chlorhydrate
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443169
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60384.#0
5 mg
100.00€
5mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15453169
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60384.MB
25 mg
304.00€
25mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La bestatine est un inhibiteur des amino-peptidases et un inhibiteur puissant et irréversible de l’hydrolase LTA4. Elle inhibe l’activité amino-peptidase de l’hydrolase LTA4 avec une valeur Ki de 201 nM. Elle est la promesse d’un nouvel analgésique car elle protège les peptides opioïdes endogènes de la dégradation. Elle n’inhibe pas les carboxypeptidases.

Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml, chaude), le DMSO (>25 mg/ml), le méthanol, l’acide acétique, le diméthylformamide et l’éthanol à 100 %.

Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification

Identifiants chimiques

65391-42-6
344.836
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
11957481
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
C16H25ClN2O4
MFCD00058004
bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
Acide (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoyl]amino]-4- méthylpentanoïque ; chlorhydrate

Spécification

Bestatin hydrochloride
216°C to 218°C
C16H25ClN2O4
4628066
Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
344.836
344.87
Poudre
65391-42-6
Blanc
MFCD00058004
bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Acide (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoyl]amino]-4- méthylpentanoïque ; chlorhydrate
11957481
98%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'tsca' : Non

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only