Learn More
Chlorhydrate de bestatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453169
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bestatine est un inhibiteur des amino-peptidases et un inhibiteur puissant et irréversible de l’hydrolase LTA4. Elle inhibe l’activité amino-peptidase de l’hydrolase LTA4 avec une valeur Ki de 201 nM. Elle est la promesse d’un nouvel analgésique car elle protège les peptides opioïdes endogènes de la dégradation. Elle n’inhibe pas les carboxypeptidases.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml, chaude), le DMSO (>25 mg/ml), le méthanol, l’acide acétique, le diméthylformamide et l’éthanol à 100 %.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65391-42-6
Formule moléculaire C16H25ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.836
Numéro MDL MFCD00058004
Clé InChI XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonyme bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
CID PubChem 11957481
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanoyl]amino]-4- méthylpentanoïque ; chlorhydrate
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bestatin hydrochloride
Point de fusion 216°C to 218°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Beilstein 4628066
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Poids de la formule 344.87
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre