Description
BES is used as a buffer to maintain the pH of the solutions in biological experiments. It is useful for diagnostic assay manufacturing industry. It induces cross-linking between sulfonated polyimide chains in sulfonated polyimide membranes. It acts as biobuffer to investigate the aqueous medium self-assembly of heterometallic CuII/Li 3D coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | BES |
Point de fusion | 153°C to 157°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1781572 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 213.25 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L034 | Certificat d’analyse | 27/02/2025 | A16092.14,A16092.36,A16092.22 |
W19K004 | Certificat d’analyse | 25/09/2024 | A16092.14,A16092.36,A16092.22 |
A0461812 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A16092.14,A16092.36,A16092.22 |
A0463316 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A16092.14,A16092.36,A16092.22 |
S28K016 | Certificat d’analyse | 09/07/2024 | A16092.14,A16092.36,A16092.22 |