Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, pour la biochimie
32.20€ - 324.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10191-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.25 |
Numéro MDL | MFCD00007533 |
Clé InChI | AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid |
CID PubChem | 73243 |
ChEBI | CHEBI:39045 |
SMILES | OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10082210
|
Thermo Scientific Chemicals
172580250 |
25 g | Flacon en verre |
32.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616962
|
Thermo Scientific Chemicals
172581000 |
100 g | Flacon en verre |
84.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985271
|
Thermo Scientific Chemicals
172585000 |
500 g | Flacon en verre |
324.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
10191-18-1 | |
213.25 | |
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N | |
73243 | |
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O |
C6H15NO5S | |
MFCD00007533 | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid | |
CHEBI:39045 |
Spécification
0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm | |
10191-18-1 | |
99.0 | |
Beige à marron | |
99+% | |
0.5 % max. (100°C, 2 hrs) | |
(HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H | |
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid | |
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthane-1-acide sulfonique | |
73243 | |
213.25 | |
Biochimie |
BES | |
152.0°C to 154.0°C | |
100.0 | |
Poudre | |
Authentique | |
C6H15NO5S | |
MFCD00007533 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O | |
213.25 | |
CHEBI:39045 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-465-5
missing translation for 'rtecsNumber' : KI7363500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- BES
RUO – Research Use Only