Learn More
Feuille de béryllium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
724.61€ - 1740.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308758
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041613.FF
25 x 25 mm
724.61€
25mm
11410411
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041613.FI
50 x 50 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Non étanche aux gaz
Spécification
Identifiants chimiques
7440-41-7
9.01
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
5460467
béryllium
Be
MFCD00134032
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CHEBI:33783
[Be]
Spécification
Beryllium foil
7440-41-7
Be
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
[Be]
9.01
CHEBI:33783
Odorless
Feuille
0.05mm (0.002 in.) thick, Not certified pinhole free
(Base des métaux)
MFCD00134032
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
béryllium
5460467
99.5%
≈0.058g/25x25mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DS1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Non étanche aux gaz
Recommended Storage : Température ambiante