Learn More
Berkshire™ Lingettes MicroSeal™ 1200
Pour les applications de classe ISO 3 (classe 1)
960.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche Microseal™ 1200 |
---|---|
Matériau | Tricot de polyester |
Compatibilité | IPA, Acétone et autres solvants |
Bords | Scellé |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en classe ISO 3, pour le contrôle des déversements, le nettoyage des équipements et le nettoyage général. |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17414302
|
Berkshire™
MS1200.1212.6 |
30,48 cm | 30,48 cm |
960.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Lingettes polyvalentes à utiliser pour le contrôle des déversements, le nettoyage de l’équipement et le nettoyage général.
- Laine de polyester 100 % à filaments continus, bord scellé par ultrasons
- Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
- Lavé et conditionné dans une salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
† Conditionné en vrac.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Microseal™ 1200 | |
IPA, Acétone et autres solvants | |
Pour une utilisation en classe ISO 3, pour le contrôle des déversements, le nettoyage des équipements et le nettoyage général. |
Tricot de polyester | |
Scellé | |
Zones de traitement de la photolithographie, panneaux plats, optiques et chambres de nettoyage |