Learn More
Berkshire™ Lingettes MicroSeal™ 1200
Pour les applications de classe ISO 3 (classe 1)
Marque: Berkshire™ MS1200.1212.6
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.30000kg
Description
Lingettes polyvalentes à utiliser pour le contrôle des déversements, le nettoyage de l’équipement et le nettoyage général.
- Laine de polyester 100 % à filaments continus, bord scellé par ultrasons
- Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
- Lavé et conditionné dans une salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
† Conditionné en vrac.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Microseal™ 1200 | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
IPA, Acétone et autres solvants | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
Zones de traitement de la photolithographie, panneaux plats, optiques et chambres de nettoyage |
12 in | |
12 in | |
Tricot de polyester | |
Scellé | |
Pour une utilisation en classe ISO 3, pour le contrôle des déversements, le nettoyage des équipements et le nettoyage général. |