Learn More
Chlorure de benzylmagnésium, solution à 1,5 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
84.03€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6921-34-2, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.89 |
Numéro MDL | MFCD00000469 |
Clé InChI | NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium |
CID PubChem | 2733352 |
Nom IUPAC | Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure |
SMILES | Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10095093
|
Thermo Scientific Acros
389551000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
84.03€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10463735
|
Thermo Scientific Acros
389558000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6921-34-2, 109-99-9 | |
150.89 | |
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M | |
2733352 | |
Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1 |
C7H7ClMg | |
MFCD00000469 | |
benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium | |
Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure |
Spécification
Benzylmagnesium chloride | |
1.5M solution in THF | |
20.51, 75.83 | |
C7H7ClMg | |
MFCD00000469 | |
1.0300g/mL | |
Solubility in water: reacts. | |
Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1 | |
150.89 | |
150.89 | |
1.03 | |
Poudre ou cristaux irisés |
Marron à noir | |
6921-34-2, 109-99-9 | |
24.17, 79.49 | |
(C6H5)CH2MgCl | |
1.40 to 1.65M | |
benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium | |
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure | |
2733352 | |
19 to 21% (as BMC) (Total base) | |
−17°C |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. Highly flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Reacts violently with water. Suspected of causing cancer. May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
- Benzylmagnesium chloride, 1-2M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, Benzylmagnesium chloride