Learn More
Chlorure de benzylmagnésium, solution à 1,5 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10463735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10463735
Marque: Thermo Scientific Acros 389558000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6921-34-2, 109-99-9
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.89
Numéro MDL MFCD00000469
Clé InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
CID PubChem 2733352
Nom IUPAC Magnésium ; méthanidylbenzène ; chlorure
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylmagnesium chloride
Couleur Marron à noir
Note relative au nom 1.5M solution in THF
% min. CAS 20.51, 75.83
% max. CAS 24.17, 79.49
Formule linéaire (C6H5)CH2MgCl
Concentration 1.40 to 1.65M
Densité 1.0300g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 150.89
Pourcentage de pureté 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.03
Quantité 800 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Poudre ou cristaux irisés