Learn More
Benzimidazole, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 51-17-2 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 250 mg |
Densité | 0.947 g/cm3 |
À utiliser avec (application) | BENZIMIDAZOLES |
Forme physique | Solide |
Point d’ébullition | 250°C |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Benzimidazole, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu