Learn More
Benzile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.53€ - 260.30€
Identifiants chimiques
CAS | 134-81-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.23 |
Numéro MDL | MFCD00003080 |
Clé InChI | WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon |
CID PubChem | 8651 |
ChEBI | CHEBI:51507 |
Nom IUPAC | 1,2-diphénylethane-1,2-dione |
SMILES | O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.22 |
100 g |
26.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.36 |
500 g |
67.13€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.0E |
2500 g |
260.30€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe benzil est utilisé comme agent photosensibilisateur de résine de séchage UV et intermédiaire pharmaceutique. En chimie des polymères, il est utilisé comme photoinitiateur. De plus, il sert d’inhibiteur puissant des carboxylestérases humaines. Il est utilisé dans la préparation des dyketimines en réagissant avec les amines. Il est également impliqué dans le fameux réarrangement d’acide benyle-benzylique. De plus, il réagit avec la 1,3-diphénylacétone pour obtenir la tétraphénylcyclopentadiénone.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
134-81-6 | |
210.23 | |
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N | |
8651 | |
1,2-diphénylethane-1,2-dione |
C14H10O2 | |
MFCD00003080 | |
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon | |
CHEBI:51507 | |
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Benzil | |
94°C to 96°C | |
346°C to 348°C | |
MFCD00003080 | |
14,1078 | |
Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water. | |
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
210.23 | |
CHEBI:51507 | |
98% |
134-81-6 | |
1.521 | |
C14H10O2 | |
608047 | |
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon | |
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-diphénylethane-1,2-dione | |
8651 | |
210.23 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-157-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DD1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Benzil
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: diphenylethanedione