Learn More
Benzile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474284
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzil est utilisé comme agent photosensibilisateur de résine de séchage UV et intermédiaire pharmaceutique. En chimie des polymères, il est utilisé comme photoinitiateur. De plus, il sert d’inhibiteur puissant des carboxylestérases humaines. Il est utilisé dans la préparation des dyketimines en réagissant avec les amines. Il est également impliqué dans le fameux réarrangement d’acide benyle-benzylique. De plus, il réagit avec la 1,3-diphénylacétone pour obtenir la tétraphénylcyclopentadiénone.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-81-6
Formule moléculaire C14H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00003080
Clé InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
CID PubChem 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nom IUPAC 1,2-diphénylethane-1,2-dione
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzil
Point de fusion 94°C to 96°C
Densité 1.521
Point d’ébullition 346°C to 348°C
Quantité 500 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzil