Learn More
Benzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11314599
Benzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314599
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11314599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12268.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-94-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007596
Clé InChI WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11955
ChEBI CHEBI:38454
Nom IUPAC benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydrazide
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 25 g
Beilstein 471797
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253015 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Numéro de lot10231895 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Numéro de lot10241439 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2022 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Numéro de lot10186901 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Numéro de lot10223968 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12268.14,A12268.36,A12268.22
Nom du produit
Benzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >