Learn More
Benzoylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10599620
Benzoylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10599620
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10599620
Marque: Thermo Scientific Acros 105771000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-94-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007596
Clé InChI WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
CID PubChem 11955
ChEBI CHEBI:38454
Nom IUPAC benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylhydrazine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113.0°C to 117.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CONHNH2
Quantité 100 g
Beilstein 09,319
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465969 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number105771000,105775000
Numéro de lotA0459995 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number105771000,105775000
Numéro de lotA0454946 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number105771000,105775000
Numéro de lotA0391341 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/06/2022 Catalog Number105771000,105775000
Numéro de lotA0402972 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2021 Catalog Number105771000,105775000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Benzoylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >