Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur avec robinet d’arrêt NS, courbé
Pour les raccords de tubulure de distillation. L’adaptateur Lenz Laborglasinstrumente™ avec robinet d’arrêt NS, courbé, est fabriqué à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
44.00€ - 102.00€
Spécification
Type | Adaptateur courbe avec robinet d’arrêt NS |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10460513
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05098002 |
NS 19/26 |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10359860
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05098003 |
NS 24/29 |
44.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Ferrule en verre courbée à 90°
- Alésage : 2,5mm
- Robinet d’arrêt avec bouchon en verre solide
- Résistance thermique et chimique
Spécification
Adaptateur courbe avec robinet d’arrêt NS | |
Verre Duran |