Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur avec robinet d’arrêt NS, courbé
Pour les raccords de tubulure de distillation. L’adaptateur Lenz Laborglasinstrumente™ avec robinet d’arrêt NS, courbé, est fabriqué à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ferrule en verre courbée à 90°
- Alésage : 2,5mm
- Robinet d’arrêt avec bouchon en verre solide
- Résistance thermique et chimique
Spécification
Adaptateur courbe avec robinet d’arrêt NS | |
Verre Duran | |
NS 24/29 |