Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs de paillasse
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse.
Marque: Thermo Scientific™ 5116-1600
446.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse Thermo Scientific™.
- Maintenez une température de congélation pendant les cycles de dégivrage, les pannes électriques et les ouvertures accidentelles de la porte
- Peut contenir 12, 20 ou 32 tubes
- Des inserts sont inclus pour que les tubes de 1,5 ml soient compatibles pour contenir des microtubes à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml
- La grille imprimée sur le couvercle à un seul sens de pose facilite l’orientation et l’identification des échantillons
- Moulés en polycarbonate résistant aux impacts et dotés d’une poignée de verrouillage pour une utilisation à long terme
- Empilables pour gagner de l’espace
Spécification
190mm | |
197mm | |
140mm | |
7,75 x 5,5 x 7,5 po (197 x 140 x 190 mm) | |
3 x 4 | |
Non rempli/couvercle transparent | |
Refroidisseur de paillasse | |
0,2 à 0,5 ml | |
0°C |
7,5 in | |
7,75 in | |
5,5 in | |
Compartiments de 3x4 , pour dia.vials 16 - 17mm | |
Hours,Heures , heures , < 1 °C , 5.0 | |
Polycarbonate | |
Transparent | |
12 (tubes de 16 à 17 mm de diamètre) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422744 | Certificat de conformité | 05/02/2025 | 5116-1600 |
1418853 | Certificat de conformité | 30/01/2025 | 5116-1600 |
1400323 | Certificat de conformité | 26/04/2024 | 5116-1600 |
1396048 | Certificat de conformité | 12/11/2023 | 5116-1600 |
1394340 | Certificat de conformité | 11/11/2023 | 5116-1600 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.