Learn More
Bel Art™ Refroidisseurs pour flacons cryogéniques et microtubes à centrifuger Cryo-Safe™
Code produit. 11717974 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, jaune
Gris, rouge
Transparent, rouge
Capacité:
12 (tube de 0,5 ou 1,5 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant 2,5 heures)
12 (tube ou flacon de 15 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant une durée allant jusqu’à 3 heures)
32 (tube à centrifuger de 0,5 ou 1,5 ml pour puits séparés, inférieurs à 0°C pendant 3 heures)
32 (tube à centrifuger de 0,5 à 2 ml pour puits séparés, inférieurs à -15°C pendant 1,5 heure)
Dimensions (L x l x H):
5,75 x 4 x 3,75 po (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 po (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Poids (métrique):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11717974
Marque: Bel Art™ F188461000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
Pour une utilisation avec des microtubes à centrifuger ou des flacons cryogéniques.
Contiennent douze tubes ou flacons de 15 ml dans des puits individuels inférieurs à 0°C pendant 3 heures maximum.
  • Corps du refroidisseur rempli d’un gel non toxique qui n’entre pas en contact avec le contenu du refroidisseur
  • Excellent pour le transport en toute sécurité des tubes sensibles à la température
  • Le corps et le couvercle en polycarbonate sont faciles à nettoyer
  • Conception empilable avec pieds en caoutchouc pour empêcher le glissement
  • Les mini-refroidisseurs sont dotés de poignées latérales moulées, les refroidisseurs Junior et Maxi sont dotés d’une poignée de transport en métal repliable qui permet de retenir le couvercle
  • Stocker les refroidisseurs à -15°C à -15°C pendant 24 heures avant utilisation
  • Stocker les refroidisseurs à -0°C à -20°C pendant quelques heures avant utilisation
  • Stocker les refroidisseurs à -20°C à -20°C pendant 24 heures avant utilisation
Spécification
Hauteur (métrique) 19,7 cm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 19,7 cm
Longueur (impériale) 7,75 in
Largeur (métrique) 14 cm
Largeur (impériale) 5,5 in
Dimensions (L x l x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 po (19,7 x 14 x 19,7 cm)
Poids (impériale) 3,5 lb
Poids (métrique) 1,6 kg
Matériau Polycarbonate
Type Refroidisseur Junior
Couleur Transparent, rouge
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité 12 (tube ou flacon de 15 ml pour puits individuels, inférieurs à 0°C pendant une durée allant jusqu’à 3 heures)
Autoclavable Autoclavable
Régulation de la température No
Gamme de températures 0°C