Learn More
Bel-Art™ Rack pour cuves SP Scienceware™
Maintient les cuves de spectrophotomètre fragiles en toute sécurité
38.30€ - 45.35€
Spécification
Capacité | Cuvettes à trajet lumineux (12, 10 mm) |
---|---|
Matériau | PP |
Positions | 12 |
Hauteur (métrique) | 11,1 cm |
Code produit | Marque | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10043174
|
Bel-Art™
F18516-0787 |
Autoclavable |
45.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10256524
|
Bel-Art™
F18516-0000 |
Non autoclavable |
38.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ces racks à deux niveaux accueillent les cuves avec un contact physique minimal, ce qui réduit considérablement les risques de dommages
- Seuls les coins des cuves touchent les racks
- Capable de contenir 12 cuves à trajet optique de 10 mm
- Ne risque pas de rayer les cuves en quartz
- Choisissez autoclavable ou non autoclavable
Spécification
Cuvettes à trajet lumineux (12, 10 mm) | |
PP | |
12 | |
11,1 cm |