Learn More
Bel-Art™ Rack pour cuves SP Scienceware™
Maintient les cuves de spectrophotomètre fragiles en toute sécurité
Marque:  Bel-Art™ F18516-0787
39.28 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13724kg
Code produit. 10043174
  • 42.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
Remarque :  Ce rack autoclavable correspond à l’élément B de la photo ci-dessus.
  • Ces racks à deux niveaux accueillent les cuves avec un contact physique minimal, ce qui réduit considérablement les risques de dommages
  • Seuls les coins des cuves touchent les racks
  • Capable de contenir 12 cuves à trajet optique de 10 mm
  • Ne risque pas de rayer les cuves en quartz
  • PP ; Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
Autoclavables
PP
4,5 x 4,375 x 4,375 po (11,4 x 11,1 x 11,1cm)
4,5 po
4,375 po
4,375 po
Cuvettes à trajet lumineux (12, 10 mm)
12
11,4 cm
11,1 cm
11,1 cm