Learn More
Thermo Scientific™ Graisse lubrifiante Molykote G4500 25 g
Graisse lubrifiante Molykote G4500
Marque: Thermo Scientific™ 75003786
32.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Graisse lubrifiante Molykote G4500
- Graisse lubrifiante Molykote G4500 25 g
- Graisse pour le tourillon et le filetage des rotors.
Spécification
Graisse lubrifiante | |
Tourillon et filetage des rotors |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31