Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
Marque: Bel-Art™ H369040005
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter des fragments de pelle de seulement 1,6 mm3
- Moulées dans un mélange personnalisé de résine de PS de qualité FDA contenant des traces d’acier inox ; Leur couleur bleu foncé ou noire offre un fond à contraste élevé pour mieux voir la matière ; Leur coloration bleue respecte la norme industrielle concernant les matériaux détectables en métal
- Les longs manches sur les pelles de 2 et 4 oz permettent d’éloigner la main de l’échantillon pour réduire le risque de contamination ou d’exposition
- Le fond plat sur les pelles de 2 et 4 oz permet à la pelle de rester droite pour une utilisation comme nacelle de pesée : elle ne risque pas de se renverser lorsqu’elle repose sur une surface plane
- Conditionnement individuel dans un sachet en PE et stérilisation par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé—prêtes pour un usage unique avant leur mise au rebut
Spécification
Metal and X-Ray Detectable Scoop | |
Certificate of processing for sterilization | |
Long | |
125 mL | |
Sterile | |
Impregnated with Stainless Steel Powder | |
Prevents potential production contamination, quarantine and recal | |
1.31 in. | |
3.68 in. | |
9.4 cm | |
2 in. |
Polystyrene Resin | |
Flat | |
4 oz. | |
Yes | |
Black | |
FDA | |
Metal detection and X-ray equipment | |
3.3 cm | |
5 in. | |
12.7 cm | |
5.1 cm |