Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
331.20€ - 693.86€
Spécification
Type de produit | Pelle en métal détectable par rayons X |
---|---|
Matériau | Résine de polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de fond | Plat |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Longueur (impériale) de la poignée | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12383750
|
Bel-Art™
H36902-0005 |
60 mL | Noir | 5 in. | 12.7 cm | N/A | |||
12360180
|
Bel-Art™
H36906-0005 |
250 mL | Noir | 2,18 in | 5.6 cm | N/A | |||
15503054
|
Bel-Art™
H369040005 |
125 mL | Noir | 5 in. | 12.7 cm | N/A | |||
11725234
|
Bel-Art™
H369040005 |
125 mL | Noir | 5 in. | 12.7 cm | N/A | |||
13482489
|
Bel-Art™
H36902-0006 |
60 mL | Bleu | 5 po | 12,7 cm |
360.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13412499
|
Bel-Art™
H36906-0006 |
250 ml | Bleu | 2,18 in | 5,6 cm |
687.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13402499
|
Bel-Art™
H36904-0006 |
125 mL | Bleu | 5 po | 12,7 cm |
394.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter des fragments de pelle de seulement 1,6 mm3
- Moulées dans un mélange personnalisé de résine de PS de qualité FDA contenant des traces d’acier inox ; Leur couleur bleu foncé ou noire offre un fond à contraste élevé pour mieux voir la matière ; Leur coloration bleue respecte la norme industrielle concernant les matériaux détectables en métal
- Les longs manches sur les pelles de 2 et 4 oz permettent d’éloigner la main de l’échantillon pour réduire le risque de contamination ou d’exposition
- Le fond plat sur les pelles de 2 et 4 oz permet à la pelle de rester droite pour une utilisation comme nacelle de pesée : elle ne risque pas de se renverser lorsqu’elle repose sur une surface plane
- Conditionnement individuel dans un sachet en PE et stérilisation par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé—prêtes pour un usage unique avant leur mise au rebut
Spécification
Pelle en métal détectable par rayons X | |
Non autoclavable | |
Single-use | |
Imprégné de poudre en acier inoxydable | |
Prevents potential production contamination, quarantine and recal |
Résine de polystyrène | |
Plat | |
Stérile | |
FDA | |
Détection de métaux et équipement de rayons X |