Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
Marque: Bel-Art™ H36906-0006
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter des fragments de pelle de seulement 1,6 mm3
- Moulées dans un mélange personnalisé de résine de PS de qualité FDA contenant des traces d’acier inox ; Leur couleur bleu foncé ou noire offre un fond à contraste élevé pour mieux voir la matière ; Leur coloration bleue respecte la norme industrielle concernant les matériaux détectables en métal
- Les longs manches sur les pelles de 2 et 4 oz permettent d’éloigner la main de l’échantillon pour réduire le risque de contamination ou d’exposition
- Le fond plat sur les pelles de 2 et 4 oz permet à la pelle de rester droite pour une utilisation comme nacelle de pesée : elle ne risque pas de se renverser lorsqu’elle repose sur une surface plane
- Conditionnement individuel dans un sachet en PE et stérilisation par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé—prêtes pour un usage unique avant leur mise au rebut
Spécification
Pelle en métal détectable par rayons X | |
Plat | |
250 ml | |
Stérile | |
Imprégné de poudre en acier inoxydable | |
Prévient la contamination de production potentielle, la quarantaine et le rappel de produits | |
1,93 in | |
5,31 in | |
13,5 cm | |
2,12 po |
Résine de polystyrène | |
8 oz | |
Oui | |
Bleu | |
FDA | |
Détection de métaux et équipement de rayons X | |
4,9 cm | |
2,18 in | |
5,6 cm | |
5,4 cm |