Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
Marque:  Bel-Art™ H36902-0005
Description
Pelle stérile
• Conforme FDA 21 part 177.1640
• Emballage individuel stérile
• Pelle PS noire
• Formulation de polystyrène permettant la détection métallique de l'échantillon ou aux rayons-X
• Fond plat, la pelle est utilisable comme coupelle de pesée.
Spécification
Spécification
Pelle en métal détectable par rayons X
Certificate of processing for sterilization
Long
60 mL
Stérile
Imprégné de poudre en acier inoxydable
Prevents potential production contamination, quarantine and recal
1,125 in
3.6 in.
9.1 cm
2 in.
Résine de polystyrène
Plat
2 oz.
Single-use
Noir
FDA
Détection de métaux et équipement de rayons X
3.3 cm
5 in.
12.7 cm
5.1 cm