Learn More
Bel-Art™ Pelles en métal détectable par rayons X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Des équipements de détection de métaux standard et des appareils à rayons X peuvent détecter la pelle et les fragments de pelle afin d’éviter une contamination, une quarantaine ou un rappel potentiels de produits
Marque: Bel-Art™ H36906-0005
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pelle stérile• Conforme FDA 21 part 177.1640
• Emballage individuel stérile
• Pelle PS noire
• Formulation de polystyrène permettant la détection métallique de l'échantillon ou aux rayons-X.
Spécification
Metal and X-Ray Detectable Scoop | |
Flat | |
250 mL | |
Sterile | |
Impregnated with Stainless Steel Powder | |
Prevents potential production contamination, quarantine and recal | |
1.93 in. | |
5.31 in. | |
13.5 cm | |
2.12 in. |
Polystyrene Resin | |
8 oz. | |
Yes | |
Black | |
FDA | |
Metal detection and X-ray equipment | |
4.9 cm | |
2.18 in. | |
5.6 cm | |
5.4 cm |